Merck
ADVH14DBDFF7
AChemBlock
benzyl 3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-9-11(13)7-14(9)12(15)16-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8,13H2,1H3
Clave InChI
RWBYPDNMIKUZTG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46094-benzyl-3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate.html
Synonym
benzyl 3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46094-benzyl-3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)