Merck
ADVH14DBDD08
AChemBlock
3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.05
Número MDL:
Iupac Name
3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H8N2.BrH/c7-3-6-1-5(6)2-8-4-6;/h5,8H,1-2,4H2;1H
Clave InChI
HIWWULJHVQMVGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46447-3-azabicyclo-3-1-0-hexane-1-carbonitrile-hydrobromide.html
Synonym
3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile hydrobromide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46447-3-azabicyclo-3-1-0-hexane-1-carbonitrile-hydrobromide.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)