Merck
ADVH0430B160
AChemBlock
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.71
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15FN2O.ClH/c1-15-10-4-2-3-9(12)11(10)14-7-5-13-6-8-14;/h2-4,13H,5-8H2,1H3;1H
Clave InChI
ZORXSYSCDAWXQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32010-1-2-fluoro-6-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Synonym
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32010-1-2-fluoro-6-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)