ADV638391037
AChemBlock
methyl 6-bromo-2-(propan-2-yl)-2H-indazole-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-isopropyl-2H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c1-7(2)15-6-10-9(12(16)17-3)4-8(13)5-11(10)14-15/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
PIVQDVUHTABDHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14782-methyl-6-bromo-2-propan-2-yl-2h-indazole-4-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)