Merck
ADV390218513
AChemBlock
tert-butyl 9-benzyl-7-oxo-3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
330.43
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-9-benzyl-7-oxo-3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C19H26N2O3/c1-19(2,3)24-18(23)20-12-15-9-17(22)10-16(13-20)21(15)11-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15-16H,9-13H2,1-3H3/t15-,16+
Clave InChI
MNUXBVXVOYGWFN-IYBDPMFKSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.96
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/f-4486-tert-butyl-9-benzyl-7-oxo-3-9-diazabicyclo-3-3-1-nonane-3-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 9-benzyl-7-oxo-3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/f-4486-tert-butyl-9-benzyl-7-oxo-3-9-diazabicyclo-3-3-1-nonane-3-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)