Merck
AC5H93DE8400
Accela ChemBio Inc.
4-(5-Methyl-4,5-dihydro-2-imidazolyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(5-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-7-6-11-9(12-7)8-2-4-10-5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
VREMEUZHECOIEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY272212&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY272212.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)