Merck
AC5H3165C4C1
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 4-Acetamido-2,3-dimethyl-6-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
About This Item
Peso molecular:
438.47
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(acetylamino)-2,3-dimethyl-6-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H21F3N2O3S/c1-5-29-20(28)18-17(25-13(4)27)16-11(2)12(3)30-19(16)26(18)10-14-7-6-8-15(9-14)21(22,23)24/h6-9H,5,10H2,1-4H3,(H,25,27)
Clave InChI
QETNFAQOBRHGGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY248626&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY248626.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)