AC5457496340
Accela ChemBio Inc.
endo-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol Hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+,7+;
Clave InChI
RROJVSOIIWHLCQ-QQJGYDLDSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY004790.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)