Merck
AC5424076452
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-(Cyclopropylsulfonyl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (cyclopropylsulfonyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O4S/c1-2-11-7(8)5-12(9,10)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
YJVKOQHVBGXGFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY028843&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY028843.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)