Merck
AC5424076155
Accela ChemBio Inc.
2-Methyl-5-(methylamino)pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Iupac Name
N,5-dimethylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-9-6(7-2)4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,7,9)
Clave InChI
PLCVAKVSMLYGCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY028837&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY028837.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)