Merck
AC5424076031
Accela ChemBio Inc.
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-12-8-11(13(16)17)6-7-14(12)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Clave InChI
DBDXICAOJOTYBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY027254&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY027254.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)