AC5424074165
Accela ChemBio Inc.
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic Acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10BrNO3/c12-7-3-4-9(8(5-7)11(15)16)13-10(14)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
AKDQATMQWYORNA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY014980.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)