AC5414275454
Accela ChemBio Inc.
6-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophen-3(2H)-one 1,1-Dioxide
About This Item
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C9H5F3O3S/c10-9(11,12)5-1-2-6-7(13)4-16(14,15)8(6)3-5/h1-3H,4H2
Clave InChI
YDLNWYLUDUKXMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY027614&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY027614.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)