Merck
AC5410538025
Accela ChemBio Inc.
2-Amino-6-(methoxycarbonyl)benzoic Acid Hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.64
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-6-(methoxycarbonyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO4.ClH/c1-14-9(13)5-3-2-4-6(10)7(5)8(11)12;/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
VDKKHVAEYCYZSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow or light green solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY025265&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY025265.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)