AC5372910873
Accela ChemBio Inc.
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylic Acid
About This Item
Iupac Name
1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c15-13(16)12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-6H,7-10H2,(H,15,16)
Clave InChI
OPFAYLIVQXUGBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY012800.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)