Merck
AC5372909694
Accela ChemBio Inc.
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.19
Número MDL:
Iupac Name
8-methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H8F3NO2/c1-17-8-4-2-3-6-7(16)5-9(11(12,13)14)15-10(6)8/h2-5H,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
PJTJOLUVQOIHEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to off-white powder
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY005935&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY005935.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)