AABH9A21B9F3
AA BLOCKS, INC.
N-(4-Hydroxymethylbenzyl) Cyclam
About This Item
Iupac Name
(4-((1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C18H32N4O/c23-16-18-5-3-17(4-6-18)15-22-13-2-9-20-11-10-19-7-1-8-21-12-14-22/h3-6,19-21,23H,1-2,7-16H2
Clave InChI
VQNSFQZUTDPIMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=176252-20-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)