Merck
AABH99A4C2C2
AA BLOCKS, INC.
N-Cyclopropyl-3-methyl-3-azetidinamine 2HCl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.2
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-3-methyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-7(4-8-5-7)9-6-2-3-6/h6,8-9H,2-5H2,1H3
Clave InChI
QWZGBZNTIUPYQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/149724-22-1
Synonym
N-Cyclopropyl-3-methyl-3-azetidinamine 2HCl
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=149724-22-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)