Merck
AABH99A4743F
AA BLOCKS, INC.
Methyl-3-amino-5-(4-nitrophenyl)thiophene 2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.29
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-(4-nitrophenyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10N2O4S/c1-18-12(15)11-9(13)6-10(19-11)7-2-4-8(5-3-7)14(16)17/h2-6H,13H2,1H3
Clave InChI
NVUFFVPGEHZJFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/91076-99-2
Synonym
Methyl 3-Amino-5-(4-nitrophenyl)thiophene-2-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=91076-99-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)