Merck
AABH99A461FF
AA BLOCKS, INC.
4H,5H,6H,7H,8H,9H-cycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.3
Número MDL:
Iupac Name
4,5,6,7,8,9-hexahydrocycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2S/c12-11(13)10-7-8-5-3-1-2-4-6-9(8)14-10/h7H,1-6H2,(H,12,13)
Clave InChI
XKWUEZYMRWQSOI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/40133-09-3
Synonym
4H,5H,6H,7H,8H,9H-cycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=40133-09-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)