Merck
AABH97D41441
AA BLOCKS, INC.
Cetirizine Impurity B (dihydrochloride)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
417.76
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
Clave InChI
LSPZEDLYSAUAQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1000690-91-4
Synonym
Cetirizine EP impurity B 2HCl
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1000690-91-4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)