AABH97D3E4EE
AA BLOCKS, INC.
ACETIC ACID ARACHIDONYL ESTER
About This Item
Iupac Name
(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-icosatetraenyl acetate
Inchi Code
1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-22(2)23/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Clave InChI
RKNFFTAYULCRTQ-ZKWNWVNESA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=56663-39-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)