AABH97D39C13
AA BLOCKS, INC.
3-(Pentafluorosulfanyl)phenylacetonitrile
About This Item
Iupac Name
[3-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H6F5NS/c9-15(10,11,12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-14/h1-3,6H,4H2
Clave InChI
ZIDPXGBFGPZURT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1240257-91-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)