Merck
AABH97D297EC
AA BLOCKS, INC.
3-Bromo-5-[(cyclopropylamino)methyl]aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.13
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-((cyclopropylamino)methyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2/c11-8-3-7(4-9(12)5-8)6-13-10-1-2-10/h3-5,10,13H,1-2,6,12H2
Clave InChI
WNNUVYJOGGALJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1502406-63-4
Synonym
3-Bromo-5-[(cyclopropylamino)methyl]aniline
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1502406-63-4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)