Merck
AABH97D21486
AA BLOCKS, INC.
2,2'-(Perchloro-1,2-phenylene)diacetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.97
Número MDL:
Iupac Name
2,2'-(perchloro-1,2-phenylene)diacetonitrile
Inchi Code
1S/C10H4Cl4N2/c11-7-5(1-3-15)6(2-4-16)8(12)10(14)9(7)13/h1-2H2
Clave InChI
WXTXDIOFAZIXOA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/60069-96-7
Synonym
2-[2,3,4,5-tetrachloro-6-(cyanomethyl)phenyl]acetonitrile
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=60069-96-7
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)