AABH97CE88AD
AA BLOCKS, INC.
methyl 3-(2-methylpiperidin-1-yl)propanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(2-methyl-1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-9-5-3-4-7-11(9)8-6-10(12)13-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
PJCRNZVEJBXMEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=767246-36-6
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)