AABH97CE4C22
AA BLOCKS, INC.
{4-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl}thiourea
About This Item
Iupac Name
N-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C10H11N5S/c11-10(16)14-9-3-1-8(2-4-9)5-15-7-12-6-13-15/h1-4,6-7H,5H2,(H3,11,14,16)
Clave InChI
XHBQKDIYZPCXEA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1189749-60-7
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)