Merck
AABH97CE49BA
AA BLOCKS, INC.
(4-bromo-2-chlorophenoxy)acetyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.94
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2-chlorophenoxy)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5BrCl2O2/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2
Clave InChI
KQQRZZUQKPZRPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/110630-87-0
Synonym
(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetyl chloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=110630-87-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)