Merck
AABH97CE44D3
AA BLOCKS, INC.
N-(5-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)guanidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Iupac Name
N-(5-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)guanidine
Inchi Code
1S/C9H10N4O/c1-5-2-3-7-6(4-5)12-9(14-7)13-8(10)11/h2-4H,1H3,(H4,10,11,12,13)
Clave InChI
GNJXROFFRNCGLI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/332898-09-6
Synonym
N-(5-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)guanidine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=332898-09-6
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)