Merck
AABH97CE4234
AA BLOCKS, INC.
2-(4-methoxyphenoxy)propanoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.65
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-methoxyphenoxy)propanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
IOMGKYYTJICTNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/111479-09-5
Synonym
2-(4-methoxyphenoxy)propanoyl chloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=111479-09-5
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)