Merck
AABH97CDAF93
AA BLOCKS, INC.
(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.17
Número MDL:
Iupac Name
(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-4-6(3-7)5(2)9-8-4/h3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
YJVZLKBKPGYLJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/518064-16-9
Synonym
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=518064-16-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)