Merck
AABH93DE1EEC
AA BLOCKS, INC.
N1-(4-Methylpentan-2-yl)-N4-phenyl-2-(pyrimidin-2-ylsulfanyl)benzene-1,4-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
378.54
Número MDL:
Iupac Name
N~1~-(1,3-dimethylbutyl)-N~4~-phenyl-2-(2-pyrimidinylsulfanyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C22H26N4S/c1-16(2)14-17(3)25-20-11-10-19(26-18-8-5-4-6-9-18)15-21(20)27-22-23-12-7-13-24-22/h4-13,15-17,25-26H,14H2,1-3H3
Clave InChI
LEQBGZRWYLHIDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/432011-92-2
Synonym
N1-(4-Methylpentan-2-yl)-N4-phenyl-2-(pyrimidin-2-ylsulfanyl)benzene-1,4-diamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=432011-92-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)