Merck
AABH303707DE
AA BLOCKS, INC.
1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-benz[f]isoindol-2-yl)ethyl Ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
373.31
Número MDL:
Iupac Name
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-benzo[f]isoindol-2-yl)ethyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C15H10F3NO5S/c16-15(17,18)25(22,23)24-6-5-19-13(20)11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-12(11)14(19)21/h1-4,7-8H,5-6H2
Clave InChI
VKCKBLUPFMXLRO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/128651-50-3
Synonym
2-(2,3-NAPHTHALIMINO)ETHYL TRIFLUOROMETHANESULFONATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=128651-50-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)