Merck
AABH14DD9800
AA BLOCKS, INC.
5-bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.13
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-11(2)6-10(13)8-4-3-7(12)5-9(8)11/h3-5,10,13H,6H2,1-2H3
Clave InChI
XVAFCINZVXDETG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/124369-60-4
Synonym
5-BROMO-2,3-DIHYDRO-3,3-DIMETHYL-1H-INDEN-1-OL
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=124369-60-4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)