Entre en la nueva era de la preparación de medios de cultivo
Dispense hasta 100 l de medios de cultivo precalentados, estériles y compatibles con la ISO con esta bolsa y nuestro nuevo sistema ReadyStream®
PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO POR ENCARGO
El nuevo y revolucionario sistema ReadyStream® prepara y dispensa hasta 100 litros de medios de cultivo precalentados por encargo, cuando y donde los necesite, con sólo pulsar un botón.
Se nos ocurrió esta verdadera innovación para hacerle ganar tiempo y ahorrar energía, espacio y recursos después de evaluar los problemas que le plantean los procedimientos actuales de preparación de medios.
Con el sistema ReadyStream®:
- Sin manipular medios deshidratados
- Sin utilizar autoclave
- Sin cocina de medios
- Sin botellas, sin lavado
- Pequeño tamaño
- Menor variabilidad de la calidad de los medios
- Medios fácilmente calentados para usar
- Hasta 100 l de medios de cultivo listos para usar y nada que no pueda transportar
El sistema ReadyStream® reinventa la preparación y la dispensación de los medios. El principio básico es que el sistema ReadyStream® diluye los medios concentrados con agua esterilizada, lo que tiene enormes ventajas.
Las principales ventajas del sistema ReadyStream®
Concentración x10 de los medios cuando están listos
El sistema ReadyStream® ofrece medios concentrados, por encargo, que se diluyen con agua esterilizada hasta la concentración correcta y dispensa los medios en su bolsa de muestras.
La bolsa ReadyStream® de 3 litros le permite dispensar hasta 30 litros de medios de cultivo y una bolsa de 10 litros, hasta 100 litros de medios. Los medios concentrados x10 pueden mantenerse durante un máximo de 5 días.
No hay que esterilizar los medios en autoclave
Para crear el concentrado, se esteriliza el agua con el juego de filtros ReadyStream® antes de entrar en la bolsa de medios ReadyStream® que contiene el medio de cultivo deshidratado GranuCult® irradiado y conforme a la ISO. Después de este paso, que dura 20 minutos, el concentrado le permitirá preparar hasta 100 litros de medios por encargo.
Medios de cultivo precalentados al instante
Siempre que lo necesite, el sistema ReadyStream® dispensa medios de cultivo precalentados a una temperatura predefinida de entre 30 y 42 °C y un volumen de entre 90 y 9999 ml.
Cómoda integración en la configuración existente de su laboratorio
Conecte el sistema ReadyStream® a cualquier disolutor a través de una botella intermedia que sirva como depósito de medios. Esto permite varias configuraciones para una mayor flexibilidad, por ejemplo, el transporte de la botella dentro del laboratorio y la conexión a varios sistemas de disolución. Además, puede facilitar la agregación de suplementos.
Vea el seminario virtual sobre el Sistema ReadyStream®
Vea nuestro seminario virtual a demanda sobre el sistema ReadyStream®, donde encontrará una demostración en directo del sistema y cómo utilizarlo. También, podrá ver las respuestas de nuestros expertos a algunas de las preguntas planteadas en la sesión. Sin embargo, aún puede compartir sus preguntas; solo tiene que registrarse en nuestra plataforma para obtener acceso al seminario y enviar sus preguntas.
Recursos relacionados
- Folleto: ReadyStream® system
El sistema ReadyStream®, entre en la nueva era de la preparación de los medios de cultivo
- Estudio comparativo: ReadyStream® Footprint Analysis vs. Others
Un estudio comparativo de los requisitos de tiempo, energía y agua, realizado por un laboratorio independiente de control de calidad de los alimentos.
- Ficha técnica: ReadyStream® Filter Set
El juego de filtros ReadyStream® actúa como filtro esterilizante para el agua desionizada que vaya a utilizarse junto con las bolsas de medios ReadyStream® en el sistema ReadyStream® .
- Panfleto: ReadyStream® & Milli-Q® Systems
La conexión perfecta entre los sistemas ReadyStream® y Milli-Q® propiciará la integración de los procesos de preparación de su laboratorio y maximizará el espacio.
- Guía de inicio rápido: ReadyStream® System
Dispensación de medios y llenado de bolsas de muestra en el sistema ReadyStream®
- Ficha técnica: ReadyStream® Media Bag GranuCult® BPW
Para el enriquecimiento preliminar no selectivo de bacterias, en especial Enterobacteriaceae patógenas como Salmonella y Cronobacter, procedentes de alimentos y piensos, agua y otros materiales.
- Ficha técnica: ReadyStream® Media Bag GranuCult® TSB
Para el enriquecimiento preliminar no selectivo de bacterias, especialmente Salmonella, procedentes de alimentos y otros materiales.
- Ficha técnica: ReadyStream® Data Matrix Generator Tool
- Seminario virtual a demanda: Sistema ReadyStream®
Durante este seminario virtual, entenderá por qué decimos que nuestro sistema ReadyStream® le va a introducir en una nueva era de preparación de medios. ¿Listo para cambiar su forma de preparar los medios?
- Nota de aplicación EN ISO 11133
Vea cómo se comparan dos fuentes de agua al preparar y probar el rendimiento de los medios de cultivo microbiológico de acuerdo con la EN ISO 11133: se evaluó el agua purificada centralmente frente al agua purificada en un sistema Milli-Q® IX. Los análisis incluían medios específicos para los patógenos Listeria y Salmonella.