Merck
Trizma® maleate BioUltra, ≥99.5% (NT)
Trizma® maleate
Trizma® maleate BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinónimos:
TRIS maleate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane maleate salt, Tromethamine maleate salt
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3 · C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
237.21
Número CE:
Products
Categoría de producto
Marca
Característica
Peso de la fórmula
Valor de pH
Pureza
Showing 1-2 of 2