Prilocaine hydrochloride
Sinónimos:
N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide hydrochloride, Prilocaine hydrochloride
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
256.77
Products
Categoría de producto
Marca
Peso de la fórmula
Alias del gen
Fabricante
Forma física
Pureza
Agencia
Formato
Nivel de calidad
Aplicación
Tamaño del envase
Familia de API
Tipo de material de referencia
Showing 1-5 of 5