Merck
N-tert-Butyltrimethylsilylamine 98%
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
N-tert-Butyltrimethylsilylamine 98%
Sinónimos:
N-(Trimethylsilyl)-tert-butylamine
Fórmula lineal:
(CH3)3SiNHC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
145.32
Products
Categoría de producto
Punto de ebullición [° C]
Peso de la fórmula
Forma física
Pureza
Grupo funcional