Saltar al contenido
EC
ES
Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Corning
®
microplate sealing tape
Products
Categoría de producto
sealing films and foils (5)
Color
Fabricante
Longitud (cm)
Longitud (pulgadas)
Pocillos
Aplicación
Color
Tamaño del envase
Esterilidad
Técnica
Filtre los productos.
Showing 1-5 of 5
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
CLS6570
Corning
®
microplate sealing tape,
aluminum film, non-sterile, suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS6524
Corning
®
microplate sealing tape,
polyethylene film, non-sterile, suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS3345
Corning
®
microplate sealing tape,
white Rayon film (with acrylic), sterile, suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS4612
Corning
®
microplate sealing tape,
ELISA/General Incubation, polyester film, non-sterile
Expandir
Ver Fijación de precios
CLS6569
Corning
®
microplate sealing tape,
aluminum film, non-sterile, pack of 100