Fabricación personalizada de péptidos
Los péptidos sintéticos personalizados son herramientas importantes para el descubrimiento de fármacos y la investigación proteómica. Nuestra cartera de servicios de síntesis peptídica ayuda a los investigadores en aplicaciones que requieren péptidos personalizados de gran calidad, y matrices. Además del uso de tecnología de vanguardia, precios competitivos e inversión continua en operaciones mundiales, también ofrecemos:
- Profunda experiencia científica y más de 30 años de experiencia en el campo: cumplimos con las especificaciones de los clientes, con independencia de cual sea su complejidad.
- Excelente servicio al cliente y soporte técnico: nuestros clientes reciben el mejor servicio y soporte de su clase.
- Nuestro compromiso con la calidad para garantizar el rendimiento del producto: es el resultado de nuestros instrumentos analíticos de última generación, junto con un sólido sistema de gestión de la calidad.
Síntesis personalizada de péptidos
No dude en aprovechar nuestro conocimiento especializado en el diseño de péptidos sofisticados, métodos de síntesis y manejo. Ofrecemos una completa cartera de servicios para apoyar a los investigadores.
Directrices para seleccionar la pureza de los péptidos personalizados en función de su uso previsto
Seleccione la pureza deseada (≦) de las siguientes opciones. También ofrecemos garantías de pureza a través de HPLC para satisfacer diversas necesidades experimentales para otras purezas y escalas de síntesis. No dude en consultarnos con respecto a la pureza inmunológica (en bruto), ≦70 %, ≦80 %, ≦90 % y 95%
Métodos de disolución y conservación de péptidos
Métodos de conservación
- Los péptidos se entregan en un estado liofilizado. Al recibir los péptidos, guárdelos en un lugar oscuro a 2-8 ℃ o por debajo de esta temperatura.
- Los péptidos liofilizados son estables a temperatura ambiente durante algunos días o semanas, pero si tiene previsto conservarlos durante un período más largo, recomendamos que los guarde a -20 ℃ o menos.
- La humedad puede degradar la estabilidad del péptido. Cuando utilice péptidos guardados en un congelador, asegúrese de que vuelvan a la temperatura ambiente con suficiente antelación antes de su uso.
Métodos de disolución
- No hay un disolvente universal que pueda disolver todos los péptidos liofilizados, pero debe ser compatible con el ensayo biológico.
- Quizá tenga que probar varios disolventes para encontrar el adecuado. Para seleccionar el disolvente más apropiado para sus péptidos, puede ser necesario un poco de ensayo y error.
- Puede que el primer disolvente elegido no funcione, por lo que es bueno probar primero disolventes que se puedan eliminar fácilmente mediante liofilización. Por consiguiente, es importante realizar pruebas de solubilidad con una pequeña cantidad de péptido antes de disolverlo todo.
Recursos de productos relacionados
- Article: Peptide Quick Tips
Helpful guidelines for proper storage and resuspension of your peptide for optimal performance in your assay.
- Article: Handling and Storage Protocol for Synthetic Peptides
Solvent choice is crucial for synthetic peptide handling, with guidelines provided for proper dissolution.
- Article: Designing Peptides
When selecting peptides for custom synthesis, several important factors should be considered during the design process. These considerations include sequence length, solubility and sequence stability.