Colecciones de RNAi
Bancos de ARNsh para una cobertura genómica sin precedentes
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics es el proveedor exclusivo de las colecciones TRC1.5 y TRC2 del The RNAi Consortium (TRC). Estos bancos de shRNA en lentivirus ofrecen una cobertura sin precedentes y están disponibles en varios formatos como genoma completo, clones/vectores de RNAi individuales y conjuntos de familias de genes. Disponible en formato de glicerol estándar o en formatos de ADN y lentivirales de mayor calidad.
Con más de 350 años de liderazgo técnico, los productos Sigma-Aldrich® Advanced Genomics vienen con una experiencia que se extiende más allá de la mesa de trabajo, desde el descubrimiento hasta el impacto terapéutico.
Products
Potente modulación génica para iluminar las vías genéticas
Los cribados genómicos funcionales son una parte integral de la investigación de descubrimiento, que le permiten desentrañar los mecanismos ocultos en los sistemas y las vías biológicas, y en las enfermedades. El estudio eficaz de estas complejas redes de interacción molecular requiere colecciones de shRNA que produzcan una atenuación génica fiable, eficiente y prolongada.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ofrece la cartera de cribado de shRNA más fiable y completa incluso para los cribados genómicos funcionales más exigentes. Para un cribado más enfocado, los conjuntos de familias génicas de shRNA MISSION® son colecciones de genes relacionados con vías celulares o moleculares específicas muy citadas en la bibliografía. Nuestro equipo de bioinformática ha cartografiado metódicamente todos los clones de shRNA del TRC para cada conjunto. Los conjuntos de familias génicas son totalmente personalizables, lo que permite una flexibilidad completa para añadir o eliminar clones o contenido génico. Además, cualquier panel puede organizarse en formato de placa de 96 o 384 pocillos. Todos los conjuntos de familias génicas pueden utilizarse en la mesa de trabajo para el descubrimiento de dianas específicas y análisis de las vías.
La mayor y más validada colección de shRNA del The RNAi Consortium (TRC)
Nuestros exclusivos formatos de cribado aprovechan el potencial de descubrimiento de la fiable y probada colección de shRNA del TRC. Cuando se asocia con nosotros, obtiene acceso a nuestra experiencia en producción lentiviral de primera clase y a los formatos que precisa para la detección sistemática o combinada de RNAi a cualquier escala. Desde el banco de shRNA lentiviral de genoma completo combinado LentiPlex® hasta sus propios diseños personalizados o clones individuales, ofrecemos el espectro completo de herramientas de shRNA para que comience a realizar el cribado hoy mismo.
Vectores lentivirales pLKO del TRC y controles
Tanto si necesita controles de color, promotores alternativos o mayores concentraciones, nuestra colección le cubre. Nuestros esqueletos primarios son los vectores pLKO.1-puro y TRC2-pLKO.5-puro diseñados por el TRC. Estos vectores pueden adaptarse para satisfacer sus requisitos en cualquier experimento.
Servicios de clonado personalizado de shRNA , fabricación lentiviral y purificación de ADN
Ofrecemos una variedad de productos de RNAi personalizados, entre ellos:
- Generación de conjuntos génicos personalizados
- Purificación de DNA de gran rendimiento
- Deconvolución de mezclas complejas de shRNA
- Disponibilidad de variedad de opciones de clonación personalizadas
- Fabricación lentiviral de alto rendimiento
- Fabricación viral a gran escala de 1 ml a litros, así como envasado viral personalizado
- Preparaciones virales concentradas de hasta 109 VP/ml
- Ensayos de valoración funcionales disponibles: FACS o CFU
¿Tiene un proyecto personalizado que desea comentar? Póngase en contacto con un experto de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Servicios agrupados de deconvolución de cribado
Podemos ayudarle a identificar los resultados positivos de sus cribados de shRNA combinados utilizando la secuenciación de última generación. Nuestra experiencia con las colecciones TRC1, TRC1.5 y TRC2 significa que no tiene que preocuparse por la deconvolución del agrupamiento de shRNA. Utilizando un método de secuenciación simultánea, proporcionaremos sus datos en un formato fácil de analizar que le permitirá concentrarse en los resultados.
Garantía de atenuación del shRNA MISSION®
Se garantiza que tras la compra de la cantidad definida de clones lentivirales en la página de productos shRNA Sigma-Aldrich® para su gen de interés (esto varía, pero normalmente son 5 clones), al menos uno de esos clones lentivirales para un gen debe producir una atenuación superior al 70 %.
Estamos aquí para ayudar
Ya necesite ayuda para diseñar su experimento con RNAi, necesita orientación para la resolución de problemas o simplemente quiera entender mejor cómo el cribado lentiviral puede mejorar su investigación, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics está aquí para guiarle. Póngase en contacto con un experto de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Mission® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio from screening to validation.
- Article: TRC Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- Article: TRC Vector Maps
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC, Mission® and more.
- Article: shRNA FAQs
We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- Article: Mission® Application Data
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Article: FACS Tritation of Lentivirus
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.
- Article: Difficult Cell Types FAQ
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Article: Preparation of Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix