Merck
Bombas de laboratorio
Bomba multigradilla de jeringas KDS
Las bombas de laboratorio son dispositivos utilizados para la transferencia y medición de líquidos. Están diseñadas para controlar con precisión los caudales de los líquidos en muchas aplicaciones, como la cromatografía, la preparación de muestras y la dispensación de reactivos. Existen varios tipos de bombas de laboratorio: las bombas peristálticas, las bombas de jeringa, las bombas de pistón y las bombas de diafragma. La elección de la bomba dependerá de la aplicación específica y los requisitos del experimento.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Bombas de vacío
Las bombas de vacío de laboratorio se utilizan en la investigación científica y las pruebas analíticas para crear y mantener un vacío en los equipos de laboratorio, como aparatos de destilación, hornos de vacío, evaporadores rotatorios, filtración al vacío, aspiración al vacío, secado en gel, transferencia y liofilización. Las bombas de vacío de laboratorio se pueden dividir en dos categorías principales: bombas con cierre de aceite y bombas sin aceite. En las bombas con cierre de aceite, como las bombas rotativas de paletas, se utiliza aceite como lubricante y sellante. Las bombas sin aceite, como las bombas de diafragma y las bombas de espiral no requieren aceite y a veces se prefieren para aplicaciones en las que la contaminación por aceite es una preocupación, como en el secado al vacío de muestras o en la espectrometría de masas.
Bombas de vacío Vacuubrand
Las bombas de vacío de diafragma Vacuubrand se utilizan para el bombeo continuo sin aceite de gases y vapores. Estas bombas ofrecen una gran velocidad de bombeo y un vacío final excepcionalmente bajo. Están disponibles en modelos estándar para materiales no corrosivos y opciones resistentes a los productos químicos, proporcionando elevada resistencia a los gases y los vapores corrosivos.
Las bombas de vacío rotativas de paletas Vacuubrand son potentes, lo que las permite lograr un excelente vacío final. Cuentan con una circulación de lubricación optimizada para maximizar el tiempo entre el mantenimiento y los controles de aceite.
Bombas de filtración Milliflex Oasis®
Las bombas Milliflex Oasis® se utilizan en el análisis del agua y la biocarga en entornos farmacéuticos. 
Bombas de aspiración
Las bombas de aspiración de laboratorio son herramientas básicas comúnmente utilizadas en laboratorios biológicos. Se utilizan para succionar residuos líquidos que quedan después de varios experimentos, como los residuos de los medios de cultivo celular, el sobrenadante después de la centrifugación en un tubo de centrífuga, los residuos líquidos que quedan en las placas de 96 pocillos, entre otros. Estas bombas también sirven como sistemas de recolección segura para líquidos críticos, patógenos peligrosos y desechos clasificados como peligros biológicos de clase III o IV. El principio del aspirador de laboratorio es crear un estado de presión negativa en la cabeza del aspirador, lo que hace que la presión atmosférica atraiga el material desde fuera de la cabeza al interior del aparato aspirador mediante extrusión, logrando así el efecto de aspiración.
Aspirador de vacío ASPIRE™
El aspirador de laboratorio ASPIRE incorpora una bomba silenciosa que no requiere mantenimiento en el interior de una base robusta pero compacta. El vacío es totalmente ajustable con un manómetro que muestra el nivel de vacío, lo que permite un control total de la velocidad de aspiración. El ASPIRE es una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones de aspiración de laboratorio, incluida la retirada de medios de los recipientes o placas de cultivo de tejidos, y los sobrenadantes.
Aspiradores de agua
También conocido como aspirador de grifo, estos dispositivos tradicionales de creación de vacío se fijan a un grifo en un fregadero y utilizan el efecto Venturi para crear un vacío a medida que el agua fría recorre su longitud. Existen varias versiones: Diseños estándar de tubos de polietileno con y sin adaptadores reductores, así como diseños tipo bola de Chapman con una válvula de acción positiva en el tubo de succión para evitar el reflujo en el caso de que se reduzca la presión.
Bombas peristálticas
Las bombas peristálticas, también conocidas comúnmente como bombas de rodillos, son un tipo de bomba de desplazamiento positivo que utiliza rodillos giratorios para comprimir y descomprimir un tubo flexible o manguera para mover los líquidos. Los rodillos crean una serie de ondas de presión que mueven el líquido a través del tubo sin ningún contacto entre el líquido y los componentes de la bomba. Este diseño hace que las bombas peristálticas sean ideales para mover líquidos sensibles a la contaminación, así como líquidos corrosivos, abrasivos o viscosos.
Bombas peristálticas multiflujo
Las bombas peristálticas multiflujo se utilizan en diversas aplicaciones, como la fermentación, los biocultivos, la síntesis química y la recolección de fracciones. Estas bombas permiten la programación del caudal con hasta 99 pasos. Además, al programar caudales cero, la bomba se puede encender y apagar fácilmente sin usar un temporizador.
Bombas peristálticas de flujo preciso
Las bombas peristálticas tradicionales a menudo inducen interrupciones en los procesos debido a la disminución de los caudales, la aspiración de tubos o la ruptura mecánica, lo que provoca pérdidas de tiempo y financieras. Al abordar estos problemas tras 20 años de experiencia en el laboratorio, surgió la bomba peristáltica de flujo preciso para rectificar sistemáticamente los defectos presentes en otras bombas. El resultado fue una bomba excepcional, compacta y confiable, que incorpora practicidad, precisión y rentabilidad.
Bombas de jeringa
Las bombas de jeringa son un tipo de bomba de desplazamiento positivo que utiliza una jeringa para mover los líquidos. La jeringa está unida a un motor, que mueve un émbolo para empujar o extraer líquido a través de un tubo o una aguja unidos al extremo de la jeringa. Este diseño permite un control preciso sobre el caudal y el volumen de líquido que se está dispensando, lo que hace que las bombas de jeringa sean ideales para aplicaciones experimentales y médicas donde se requiere una dosificación precisa. Se suelen utilizar para la calibración, la administración de medicamentos, la dilución, la dispensación, la dosificación, aplicaciones de emulsión, infusión/retirada, investigación en microfluídica y cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC).
Bombas de jeringa KDS
Las bombas de jeringa KD Scientific permiten el manejo de líquidos para el suministro automatizado y asequible de líquidos y gases en el entorno del laboratorio. Reconocida en todo el mundo por su calidad y fiabilidad a un precio económico, KD Scientific tiene la línea más amplia de bombas de infusión económicas, bombas de jeringa y bombas de jeringa con capacidad de infusión y extracción.
Bombas de tambor
Las bombas de tambor son dispositivos utilizados para transferir líquidos desde grandes recipientes, como los tambores, a recipientes más pequeños. En un entorno de laboratorio, las bombas de tambor se pueden utilizar para dispensar productos químicos y otros líquidos de grandes tambores de almacenamiento a recipientes más pequeños para su uso en experimentos o análisis. Estas bombas están diseñadas para la transferencia segura y eficaz de líquidos y generalmente consisten en un cabezal de bomba motorizado, una manguera o tubo para la transferencia de líquidos y una boquilla o caño para la dispensación de los líquidos.
Bombas de tambor de metal
Estas bombas están hechas de acero carbono y consisten en una bomba de PTFE con alambres y abrazaderas de conexión a tierra. Se utilizan para dispensar disolventes y líquidos no corrosivos.