Fotorreactores
Los fotorreactores proporcionan una plataforma todo en uno para llevar a cabo de forma uniforme y reproducible reacciones fotorrédox catalizadas. Cada reactor fotoquímico consta de una fuente de luz y un sistema de refrigeración para mantener la estabilidad de los reactivos y los productos.
Nuestros fotorreactores proporcionan medios versátiles y eficientes para realizar reacciones fotoquímicas desde la fase de cribado hasta la de escalado, con un rango de longitudes de onda y opciones que permiten ejecutar en paralelo múltiples reacciones fotocatalíticas.
- Fotorreactor en paralelo SynLED 2.0 – síntesis paralela fotorrédox de próxima generación
- Fotorreactor LightOx PhotoReact 365, reacciones fotoquímicas y fotobiológicas
- Penn PhD Photoreactor M2, parámetros definidos por el usuario, como la temperatura, la intensidad de la luz, la velocidad del ventilador y la agitación
Además, explore nuestra amplia cartera de fotocatalizadores, como los catalizadores de acridinio, iridio y rutenio, los complejos metálicos catalizadores fotorreductores con luz visible y los catalizadores orgánicos no metálicos, para todas sus necesidades de química fotorreductora.
Products
Fotorreactor en paralelo SynLED 2.0
El fotorreactor en paralelo SynLED 2.0 alberga un bloque de reacción de 4 x 4 iluminado desde el fondo con ledes de longitud de onda de 365 nm o 450 nm. El reactor de nuevo diseño añade una tecnología mejorada de disipador de calor y una cubierta led de cuarzo de alto rendimiento para proteger la fuente de luz de los disolventes y al mismo tiempo ofrecer una excelente penetración de la luz. Estas actualizaciones permiten niveles aún más mayores de coherencia entre reacciones y entre ejecuciones.
Fotorreactor LightOx PhotoReact 365
El fotorreactor LightOx PhotoReact 365 de sobremesa utiliza luz UV directa constante para catalizar reacciones fotoquímicas y fotobiológicas. Los investigadores tienen un control total sobre la intensidad de la luz, la tasa de suministro de energía y el tiempo, que son controlados por sensores para obtener resultados rápidos y reproducibles. El reactor se puede utilizar con placas multipocillo de tamaño convencional o placas redondas individuales de 95 mm.
Fotorreactor Penn PhD M2
E lfotorreactor Penn PhD es un reactor de catálisis fotorrédox completo. Este instrumento de sobremesa incluye una fuente de luz LED variable (de 365 a 450 nm), agitación mecánica y refrigeración. El reactor admite varios tamaños de viales, entre ellos, gc, 4, 8, 20 y 40 ml.
Recursos de productos relacionados
- Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Nicewicz Photoredox Catalysts for Anti-Markovnik
Explore our portfolio of photoexcitable acridinium salts to facilitate olefin hydrofunctionalization with complete anti-Markovnikov selectivity.
- Reducing Organic Photoredox Catalysts for Visible Light-Driven Polymer and Small Molecule Synthesis
Learn more about our phenoxazine and dihydrophenazine organic photoredox catalysts for photoredox catalysis.
- Scale-Up Guide: Photocatalysis Reaction
Read up on our general guidelines for scaling up photocatalysis reactions with our SynLed Parallel and Penn PhD photoreactors.
- Photoredox Iridium Catalyst for SET Cross-Coupling
Browse our selection of novel catalysts developed in collaboration with the Gary Molander Group for high-yielding SET reactions.
- Aldrichimica Acta 51.2
Read about the resurgence of electrochemical redox reactions in organic synthesis, conjunctive reagents in cross-coupling, and more in this issue.
- Aldrichimica Acta 52.1
Explore sustainable alternatives to precious-metal-based photoredox catalysts and titanium salalen catalysts in this issue.
- Aldrichimica Acta 54.1
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.
- Photoredox Catalysis Brochure