Merck
Patrones de carbohidratos
Un montón de terrones de azúcar blanco cuidadosamente apilados contra un fondo blanco liso. Los terrones son de tamaño y forma uniformes, sugiriendo un sentido de orden y simplicidad. En la imagen se resalta la textura granular de los terrones de azúcar.
 Los carbohidratos, también conocidos como sacáridos, son los macronutrientes que se encuentran como azúcares, fibras y almidones en el alimento. Son biomoléculas compuestas de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno y suelen tener una relación de hidrógeno y oxígeno de 2:1. 
Ofrecemos una amplia selección de patrones de carbohidratos de sencillos a complejos para ensayos analíticos, como pruebas de liberación de fármacos, desarrollo de métodos farmacéuticos y pruebas de control de calidad de alimentos sólidos y líquidos. Nuestros patrones están disponibles en una variedad de grados de calidad adecuados para el análisis mediante métodos cromatográficos.
Nuestra oferta de patrones de carbohidratos incluye: 
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 55
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 55
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 55 resultados
Página 1 de 3
Página 1 de 3
Monosacáridos
Nuestra oferta consta de monosacáridos comunes, como la glucosa, la fructosa y la galactosa, como patrones analíticos o como patrones farmacéuticos secundarios / materiales de referencia certificados.
Disacáridos
Nuestra oferta de patrones disacáridos incluye lactosa, sacarosa, maltitol, maltosa, D-(+)-melibiosa, palatinosa, D-(+)-turanosa, D-(+)-celobiosa y dihidrato de galactinol.
Oligosacáridos
Proporcionamos patrones para varios oligosacáridos como la isomaltotriosa, la 1-cestosa, la D-(+)-melecitosa, la nistosa, la verbascosa, el pentahidrato de D-(+)-rafinosa, la beta-ciclodextrina y la acarbosa.
Polisacáridos y almidones
Nuestra cartera de productos contiene patrones de dextrano y pululano para GPC o un patrón para kits de ensayo del almidón.
Disoluciones de carbohidratos para cromatografía iónica
Nuestra gama de patrones de carbohidratos también consta de sus disoluciones de material de referencia certificado (CRM) para aplicaciones de cromatografía iónica.
  • Fabricados y certificados según la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
  • Se suministran con un certificado completo que demuestra el valor cuantitativo certificado determinado por balance de masa
  • Compatibles con los patrones primarios mantenidos por los National Metrology Institutes (NMI)