Z777228
Proteomix® SAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Productos recomendados
product name
Proteomix® SAX-NP5 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L50
product line
Proteomix®
manufacturer/tradename
Sepax 403NP5-4615
packaging
1 ea of
parameter
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
matrix
spherical PS-DVB
polymeric
matrix active group
ammonium ion, quaternary phase
particle size
5 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
anion exchange
Categorías relacionadas
General description
Proteomix User Manual
Legal Information
Application
guard column
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.