Y0002150
Rosuvastatin for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Rosuvastatin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
familia API
rosuvastatin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C22H28FN3O6S/c1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32/h5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30)/b10-9+/t16-,17+/m0/s1
Clave InChI
BPRHUIZQVSMCRT-YXWZHEERSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)