PHL83244
Manassantin B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Saucernetin B
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@H](C2=CC=C(O[C@H](C)[C@H](O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C(OC)=C2)O[C@@H]1C5=CC(OC)=C(O[C@H](C)[C@H](O)C6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C=C5
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)