Key Documents
59277
10μm Slip-On Inlet Filter
pore size 10 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
description
universal design
pore size
10 μm
General description
Diseño universal.
Recomendamos este filtro para aplicaciones de disolvente de entrada. Los filtros de 10&##956;m protegen el sistema HPLC de contaminación mientras minimizan problemas de formación de cavidades con la bomba. Se pueden usar con tubería de 1.5mm I.D. usado en la mayoría de bombas de HPLC. También es compatible con tubería de 2.2 mm I.D. usados con las bombas Varian y con tubería de 3.0mm I.D. usados con las bombas Waters. La punta de acero inoxidable 316 y el filtro están conectados mediante un collarín de KEL-F.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Union Swagelok® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
22041
Union
Kai Hao et al.
Virus research, 292, 198249-198249 (2020-12-01)
The channel catfish virus (CCV) can cause lethal hemorrhagic infection in channel catfish, resulting in significant economic losses in the fish industry. Effective drugs for the virus are still lacking. Acyclovir is known as a potent antiviral agent against human