575652-U
Placa de recolección de 96 pocillos profundos cuadrados SPE
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
Sinónimos:
PK50 1ML PP 96 SQUARE WELL COLLECTION PLATES
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene
packaging
pk of 50
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
well volume
1 mL
application(s)
food and beverages
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.