52781-U
Tubo de SPE Discovery® DSC-MCAX
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Productos recomendados
material
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
feature
endcapped
composition
bed wt., 50 mg
packaging
pk of 108
extent of labeling
8.4% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
1 mL
matrix
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
matrix active group
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
capacity
0.06 meq/g capacity
application(s)
food and beverages
separation technique
mixed mode
General description
Compatibilidad con matriz de muestra: Soluciones acuosas (fluidos biológicos, agua)
- El lecho de relleno contiene uniones octilo (C8) & y ácido benceno sulfónico (SCX)
- El mecanismo de retención dual amplía la retención a una amplia gama de compuestos neutros, básicos, ácidos y "zwitteriónicos"
- Desarrollada para gran selectividad/lavado de la muestra cuando se aíslan compuestos básicos de fluidos biológicos
- Superior capacidad de intercambio iónico para aislar compuestos polares, básicos y "zwitteriónicos"
- Puede usarse para fraccionar compuestos básicos/ "zwitteriónicos" de compuestos ácidos y neutros
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?